material
colorless
무균
non-sterile
특징
DNase free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
포장
pack of 960 ea (Refil)
pkg of (refill pack)
제조업체/상표
Sartorius 791002MAX
최대 용적
1 mL
용적 범위
10-1,000 μL
용적
10—1000 μL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Large value packs of tips with the perfect tip fitting and sealing to the pipetter. This gives you the best possible accuracy and precision at the best possible price. Compatible with Optiload feature in Biohit Picus, eLINE®, mLINE® and Proline® Plus pipetters, enabling ergonomic and light tip attachment and ejection.
기타 정보
Browse all pipette tips
법적 정보
Proline is a registered trademark of Sartorius Biohit Liquid Handling Oy
eLINE is a registered trademark of Sartorius Biohit Liquid Handling Oy
mLINE is a registered trademark of Sartorius Biohit Liquid Handling Oy
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.