특징
piercable: no
포장
pack of 100 ea
제조업체/상표
IST Scientific IST-104-078SS
너비 × 길이
78 m × 125 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Peelable foil laminate for polypropylene plates.
Features: Foil laminate, good liquid barrier, moderate solvent resistance, peelable (from -80°C freezer), non-pierceable.
Compatibility: Polypropylene (PP) plates.
Seal integrity range: -80°C to 110°C.
Features: Foil laminate, good liquid barrier, moderate solvent resistance, peelable (from -80°C freezer), non-pierceable.
Compatibility: Polypropylene (PP) plates.
Seal integrity range: -80°C to 110°C.
애플리케이션
PCR, good liquid barrier, lowtemp short term compoundstorage, can be re-sealed
법적 정보
PeelASeal Foil is a trademark of IST Scientific
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.