material
aluminum support
silica gel 60 matrix
Quality Level
특징
binder Polymeric
fluorescent indicator
포장
pkg of 20 ea
제조업체/상표
EMD Millipore® 1.05549.0001
기술
thin layer chromatography (TLC): suitable
길이 × 너비
5 cm × 7.5 cm
레이어 두께
200 μm
플레이트 길이 × 너비
5 cm × 7.5 cm
입자 크기
10-12 μm
공극 크기
60 Å medium pore diameter
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
EMD Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객