material
glass support
silica gel 60 matrix
Quality Level
특징
binder Polymeric
fluorescent indicator
포장
pkg of 15 ea
제조업체/상표
EMD Millipore® 1.13895.0001
기술
thin layer chromatography (TLC): suitable
길이 × 너비
20 cm × 20 cm
레이어 두께
1,000 μm
플레이트 길이 × 너비
20 cm × 20 cm
공극 크기
60 Å
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
PLC plates allow users to separate samples that vary greatly in size – from grams down to milligrams. Available with or without a fluorescence indicator, PLC plates has 1 mm thickness. They also use our same proven silica-binder technology as in analytical TLC plates. To isolate the substance by extraction, users can simply scrape the spot from the layer.
포장
fibre case
법적 정보
EMD Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객