주요 문서
Z719595
Sorenson low binding standard tips
maximum volume 200 μL, pkg of 96 tips CellRack, sterile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121600
NACRES:
NB.01
material
colorless
natural tip
polypropylene
무균
sterile
특징
barrier: no
포장
case of 4800 ea (50 racks of 96 tips)
pkg of 96 tips CellRack
pack of 960 ea (10 racks of 96 tips)
제조업체/상표
Sorenson 15280T
최대 용적
200 μL
용적
200 μL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Tips feature a new surface technology designed for pipetting substances which tend to stick to the walls of pipette tips or for pipetting expensive reagents. Universal fit for research-grade pipettors.
법적 정보
Sorenson is a trademark of Sorenson BioScience, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)