주요 문서
Z719528
Sorenson low binding Ultra G microtips
maximum volume 10 μL, pack of 96 ea CellRack, sterile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121600
NACRES:
NB.01
material
colorless
polypropylene
무균
sterile
특징
barrier: no
graduations
포장
case of 4800 ea 50 QuickRack of 96 tips
pack of 96 ea CellRack
pack of 960 ea 10 QuickRack of 96 tips
제조업체/상표
Sorenson 23570T
최대 용적
10 μL
용적
10 μL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Tips feature a new surface technology designed for pipetting substances which tend to stick to the walls of pipette tips or for pipetting expensive reagents. Universal fit for ultra-micro pipettors.
법적 정보
Sorenson is a trademark of Sorenson BioScience, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)