주요 문서
Z719412
Sorenson low binding aerosol barrier tips
MultiGuard, maximum volume 20 μL
동의어(들):
Aerosol Barrier Tips
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121601
NACRES:
NB.01
material
colorless
polypropylene
무균
sterile
특징
DNase free
RNase free
barrier
포장
pack of 96 ea (Racked)
제조업체/상표
Sorenson 14210T
최대 용적
20 μL
용적
20 μL
결합 유형
low binding surface
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Tips feature a new surface technology designed for quantitative assays in which sample binding can significantly alter results or for critical small volume protocols that require a high degree of accuracy. Ideal for molecular biology applications, such as PCR. Inert hydrophobic barrier prevents pipettor contamination.
법적 정보
Sorenson is a trademark of Sorenson BioScience, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)