material
(polycaprolactone (PCL))
무균
sterile
특징
lid: no
~ 300 μm spacing
제조업체/상표
3D Biotek PCL303012-BR
파이버(fiber) 직경
~300 μm
작업 용적
~300 μL
공극 크기
300 μm (Fiber spacing)
결합 유형
non-treated surface
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.