주요 문서
Z665541
Hettich® ROTOFIX 32A cyto accessories
Labora stand for cyto chambers
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103911
NACRES:
NB.22
특징
Holds 1 - 8 mL cytochambers
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Hettich 5280
기술
centrifugation: suitable
호환성
for use with 5051 (bucket)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)