주요 문서
Z664642
Brady® LABXPERT tapes
polyester (continuous), W × L 25.40 mm × 9.1 m
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
55121611
NACRES:
NB.35
material
polyester (continuous)
white
포장
roll of 9.1 m
제조업체/상표
Brady XC-1000-461
너비 × 길이
25.40 mm × 9.1 m
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Brady is a registered trademark of Brady Worldwide, Inc.
LABXPERT is a trademark of Brady GmbH
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)