주요 문서
Z663662
Brady® thermal labeling system (TLS) labels
general industrial, W × L 25.40 mm × 15 m, orange vinyl
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
55121611
NACRES:
NB.35
material
orange vinyl
포장
roll of 15 m
제조업체/상표
Brady PTL-42-439-OR
재고 정보
available only in EU
너비 × 길이
25.40 mm × 15 m
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Brady is a registered trademark of Brady Worldwide, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)