추천 제품
AC/DC 입력
220 V AC, universal plug set
material
stainless steel weighing plate
특징
CE compliant
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Kern EG220-3NM
재고 정보
not available in USA and Canada
계량 용량 측정 범위
220 g, resolution: 0.001 g, linearity: ±0.002 g
너비(W) × 깊이 × 높이(H)
235 mm × 185 mm × 165 mm
플렛폼 직경
120 mm
중량
2 kg
베터리 전력
rechargeable
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Precision balance with robust tuning fork measuring system. Internal adjustment in the case of a change in temperature and time-controlled at defined intervals, guarantees high degree of accuracy and makes the balance independentof its location of use.
특징 및 장점
- Stable temperature behaviour
- Short stabilisation time
- Shock proof construction
- High corner load performance
- Capacity display: A bargraph display lights up to show how much of the weighing range is still available
- Totalising of pieces when counting
- Protective working cover included with delivery
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.