주요 문서
Z662844
Kern 440 series Toploader balances
Kern 440-49N + 963-127, DKD Calibration Certificate included
동의어(들):
laboratory balance, weighing balance
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41111502
NACRES:
NB.71
AC/DC 입력
230 V, universal plug set (EU, UK and USA plug types included)
material
stainless steel weighing plate
특징
CE compliant
DKD Calibration Certificate included
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Kern 440-49N + 963-127
재고 정보
not available in USA and Canada
계량 용량 측정 범위
4000 g, resolution: 0.1 g, linearity: ±0.3 g
너비(W) × 깊이 × 높이(H)
165 mm × 230 mm × 80 mm
플렛폼 크기
170 mm × 150 mm
중량
~1 kg
베터리 전력
9 V
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • RS 232 interface
  • Function to determine percentages
  • Protective working cover over display
  • Battery supply possible
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)