주요 문서
Z659401
Bandelin SONOPULS ultrasonic homogenizer accessories
Indirect processing Cup horn BB 6 for use with HD 2200 homogenizer
동의어(들):
sonication vessel
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41101520
NACRES:
NB.74
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Bandelin 3605
재고 정보
available only in EU
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
BB6 for indirect irradiation with high energy. No contamination from cavitation erosion. No aerosoling with pathogenic or hazardous materials. Temperature regulation with circulating liquid coolants.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)