material
PTFE
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Bandelin 540
재고 정보
available only in EU
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The standard ground joint adapter is used to create a tight connection between laboratory vessels with standard ground joints and SONOPULS ultrasonic homogenizers. This enables a wide range of sound irradiation setups and flow-through ultrasonic reactors to be realized. The adapter is screwed onto the external thread of the SONOPULS standard or booster horn.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.