주요 문서
Z657867
Hettich® centrifuge adapters
for 4.5-5 mL blood/urine tubes (11x92 mm) and 7ml round bottom tubes (12x100 mm)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103911
NACRES:
NB.22
설명
for UNIVERSAL 320/320R and ROTINA 38/38R
특징
Holds 7 mL tubes
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Hettich 5230
기술
centrifugation: suitable
호환성
for use with 1427 (bucket)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)