material
Pyrex
특징
lid: no
포장
pack of 4 ea
제조업체/상표
SciLabware 1490/08
재고 정보
available only in EU
길이 × 너비
366 mm × 266 mm
용량
4,500 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
- Manufactured from chemically resistant Pyrex borosilicate glass
- Ideal for numerous application:-
- Staining and development
- Collection of drips and spills from solution bottles
- Gel electrophoresis and paper chromatography
- Dissection work
- Dishes can be autoclaved or used in microwave ovens
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.