material
borosilicate glass tube
round bottom
screw top cap
screw top neck
transparent tube
무균
non-sterile
특징
neck thread external thread
포장
pack of 40 ea
제조업체/상표
SciLabware 1636/10MP
재고 정보
available only in EU
O.D. × L
22 mm × 200 mm
용량
50 mL
나사산 크기
22 mm , cap
벽 두께
1.8 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The in vitro cultivation of animal and plant cells in a nutrient medium is an essential part of today′s research in the field of microbiology. These cultivation approaches can take place at different scales - the vessels are selected accordingly. For test runs, rather small vessels such as culture tubes are used.
특징 및 장점
- Manufactured from borosilicate glass 3.3
- High resistance to attack from water reduces leaching of contaminants which can cause pH changes
- PBT screwcaps with inert PTFE lined rubber disc
- Cap can withstand repeated dry heat and steam sterilization cycles.
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.