material
beaded neck neck
cylindrical polypropylene tube
polypropylene
polypropylene
round bottom bottom
조인트
joint
무균
non-sterile
특징
autoclavable at 121°C and withstand RCF of up to 5,000 × g
without cap
포장
pack of 10 ea
제조업체/상표
BRAND 115356
용량
125 mL
튜브 깊이 × 높이
120 mm × 45 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
- BRAND® centrifuge tubes are made of high-quality, chemically resistant polypropylene.
- The even and thick walls facilitate optimal results.
- The cylindrical tubes feature a beaded rim.
- Caps/stoppers are available separately.
Cylindrical, with rim. Without cap, please order separately.
특징 및 장점
- Extra thick and even vessel walls
- Good chemical resistance
- Caps available separately
기타 정보
BR115356 (India)
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
관련 제품
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객