주요 문서
Z637521
BRAND® PP funnels, plain interior
top diam. 40 mm, stem O.D. × L 5 mm × 35 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121809
NACRES:
NB.43
제조업체/상표
BRAND 147010
스템 O.D. × 길이
5 mm × 35 mm
상부 직경
40 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Made from durable polypropylene (PP), these funnels offer excellent chemical resistance and are suitable for a wide range of applications. The plain interior facilitates easy cleaning and prevents contamination, ensuring reliable performance during use.
기타 정보
BR147010 (India)
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)