주요 문서
Z637149
BRAND® UV cuvette lids, PE
round orange lid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
SB.32
material
round orange lid
제조업체/상표
BRAND
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Round covers allow a tight closure and make it possible to store samples down to -20°C.
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)