Z617970
Greiner centrifuge tubes with screw cap
capacity 14 mL, size × diam. × L × 17 mm × 100 mm, conical bottom, skirt
동의어(들):
centrifuge tubes, culture tubes, plastic centrifuge tube, plastic culture tube, screw cap centrifuge tube
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
UNSPSC 코드:
41121703
NACRES:
NB.11
추천 제품
material
colorless polystyrene tube
conical bottom
round bottom tube
screw top cap
무균
non-sterile
특징
RCF 3,000 × g
skirt
포장
case of 900
제조업체/상표
Greiner 163177
용량
14 mL
크기 직경 × 길이
× 17 mm × 100 mm
색상
black cap, polyethylene
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Polystyrene tubes with closures are ideally suited for optical measurements due to its high clarity. Available with screw or bayonetc ap in blue, black or white and choice of skirted on non-skirted.
법적 정보
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객