material
polyethersulfone membrane
설명
min recirculation volume < 20 mL
무균
non-sterile
특징
holdup volume 5.3 mL
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Sartorius VF20P3
재고 정보
not available in USA and Canada, ROW
멤브레인 면적
200 cm2
작업 용적
200 μL
500—5,000 mL
공극 크기
50 kDa MWCO
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Concentrate 250 mL to under 20 mL in just a few minutes or concentrate one liter 50 times in less than 30 minutes. Alternatively use two Vivaflow 200 in parallel and concentrate 5 liters in under 75 minutes. Near total sample recoveries can be expected with most solutions. Desalting or buffer exchange is just as quick when using the optional recirculation assembly available from Sartorius. The economical standard package comes complete with tubing, pressure control gauge, flow restrictor and high pressure pump tubing. All you need is a peristaltic pump capable of handling 6.4 mm O.D. tubing. Should your pump head require larger tubing, link your own peristaltic tube up to the standard product, using the interconnector provided. Vivaflow 200 is easy to clean and can be used repeatedly.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.