material
polycarbonate housing
polyethersulfone membrane
무균
non-sterile
포장
pkg of 12 ea
제조업체/상표
Sartorius VSA005
튜브 크기
~50 mL
작업 용적
20 mL
공극 크기
30 kDa MWCO
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.