특징
Holds 17 x 5mltubes
포장
pack of 4 ea
제조업체/상표
Hettich 1372
재고 정보
available only in EU
not available in USA and Canada
기술
centrifugation: suitable
호환성
for use with rotors 1624 (Z601527) and 1726 (Z631108)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
- compatible with rotors 1624 (Z601527) and 1726 (Z631108)
법적 정보
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.