Z4152
Zafirlukast
≥98% (HPLC)
동의어(들):
N-[3-[[2-Methoxy-4-[[[(2-methylphenyl)sulfonyl]amino]carbonyl]phenyl]methyl]-1-methyl-1H-indol-5-yl]carbamic acid cyclopentyl ester
분석
≥98% (HPLC)
양식
solid
solubility
DMSO: ≥28 mg/mL
주관자
AstraZeneca
저장 온도
room temp
SMILES string
COc1cc(ccc1Cc2cn(C)c3ccc(NC(=O)OC4CCCC4)cc23)C(=O)NS(=O)(=O)c5ccccc5C
InChI
1S/C31H33N3O6S/c1-20-8-4-7-11-29(20)41(37,38)33-30(35)22-13-12-21(28(17-22)39-3)16-23-19-34(2)27-15-14-24(18-26(23)27)32-31(36)40-25-9-5-6-10-25/h4,7-8,11-15,17-19,25H,5-6,9-10,16H2,1-3H3,(H,32,36)(H,33,35)
InChI key
YEEZWCHGZNKEEK-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
human ... CYSLTR1(10800)
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
특징 및 장점
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객
관련 콘텐츠
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research