material
colorless
polypropylene
polypropylene
무균
non-sterile
포장
pack of 200 ea (Bag)
제조업체/상표
Sorenson 1511
최대 용적
10 μL
용적
10 μL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Low capacity improves accuracy with small sample volumes by reducing dead space.
애플리케이션
For loading sequencing gels 0.6 mm or thicker.
기타 정보
Browse all pipette tips
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.