주요 문서
Z377910
Sigma-Aldrich
Agilent Technologies/Stratagene PCR microtubes
pkg of
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121702
NACRES:
NB.22
material
polypropylene
설명
Autoclavable
포장
pkg of 120 strips (960 tubes)
pkg of
기술
PCR: suitable
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Strips of eight caps can be cut apart to use individually.
Thin-walled, specifically designed to fit the RoboCycler96. Tested to ensure ideal contact with the thermal block; no mineral oil needed. Certified DNase- and RNase-free. All tolerate organic solvent reactions and temperatures from −4 to 121 °C.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)