material
polypropylene cap
polypropylene copolymer bottle (PPCO)
square translucent bottle
조인트
Joints threaded neck (38)
설명
Autoclavable
특징
with cap
포장
pkg of 12
제조업체/상표
Nalgene® 2110-0006
bottle diam. × H × W
51 mm × 102 mm × 54.1 mm
용량
175 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
- Nalgene® square wide mouth bottles are made from polypropylene copolymers.
- Ideal for storing and transporting various samples.
- The square design is convenient for labeling.
- High-quality laboratory-grade materials for low leachable and extractable.
- Linerless polypropylene closures for sample protection.
- Autoclavable.
Square, wide-mouth bottles. Leakproof.
법적 정보
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.