material
polyethersulfone membrane
polystyrene housing
무균
sterile
특징
cap
graduations
포장
case of 12
pack of 12
제조업체/상표
Nalgene® 296-4545
직경
50 mm
필터 용량
150 mL
깔대기 용량
150 mL
경부 직경
45 mm
공극 크기
0.45 μm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
애플리케이션
Nalgene® bottle-top sterile filter units are suitable for the filtration of cell culture media, additives, serum, and buffers.
특징 및 장점
Nalgene® bottle-top sterile filter units have the following benefits:
- Polyethersulfone (PES) membrane is best suited for tissue culture.
- Faster results and less waiting time.
- Non-pyrogenic and endotoxin free.
- PES exhibits low protein binding, resulting in low chances of loss of protein from media.
- PES is hydrophilic and thus does not require external wetting agents or surfactants.
- PES offers higher aqueous flow rates.
- PES has greater strength, capacity, and chemical resistance than cellulose acetate, nitrocellulose, or nylon.
- Polystyrene body with graduations.
법적 정보
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.