주요 문서
Z334162
BRAND® test tube racks, PP
Holds 40 x 20 mm tubes, blue
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122804
NACRES:
NB.35
material
polypropylene
특징
autoclavable at 121°C (2 bar), acc to DIN EN 258
positions 4 × 10
Holds 40 x 20 mm tubes
제조업체/상표
BRAND 4340021
길이 × 너비 × 높이
265 mm × 126 mm × 75 mm
색상
blue
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Versatile and inexpensive racks for common diameter test tubes. Sturdy construction, stackable.
Polypropylene racks snap together (three-pieces) for easy assembly, sturdy construction, stackable, and are available in four colors. Will not float in waterbath. Alphanumerical positions for clear sample identification. Wide spaces between positions.
Operating temperature: -20 to 90ºC. Autoclavable at 121ºC.
기타 정보
BR4340021 (India)
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)