제조업체/상표
BRAND
길이
120 mm
색상
red
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
The BRAND® Discharge Tube is designed for use with both the Dispensette® and Seripettor® systems, providing a reliable solution for precise liquid dispensing. This versatile discharge tube includes essential components such as a closure cap, EPDM discharge valve, and sealing ring, ensuring optimal performance and convenience.
기타 정보
BR707918 (India)
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Dispensette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
seripettor is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.