주요 문서
Z328987
BRAND® magnetic stirring bar, PTFE, cylindrical with pivot ring
L 25 mm, bar diam. 6 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103806
eCl@ss:
32100100
NACRES:
NB.72
material
cylindrical PTFE-coated
포장
pack of 10
제조업체/상표
BRAND 137420
길이
25 mm
막대 직경
6 mm
링 직경
7 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For vessels with slightly uneven bottoms. The pivot ring reduces the contact surface and enables the stirrer to adopt the optimum stirring position.
기타 정보
BR137420 (India)
법적 정보
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)