주요 문서
Z326178
BRAND® BLAUBRAND® volumetric flask
volume 10 mL, accuracy: 0.04 mL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass
wide-neck
무균
non-sterile
특징
cap: no
class A DE-M. DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, IN).
포장
pack of 2
제조업체/상표
BRAND
부피 측정 범위
10 mL, accuracy: 0.04 mL
용량
10 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Volumetric flasks, beaded rim. DIN EN ISO 1042, class A, conformity certified. Made from Boro 3.3, calibrated to contain (TC, IN). Marks and inscriptions in high contast blue enamel.
All BLAUBRAND® volumetric flasks are supplied with a batch number and an accompanying batch certificate in the original packaging.
기타 정보
BR37045 (India)
법적 정보
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
프로토콜
This page contains detailed information on working with volumetric flasks and how to prepare a standard solution with a volumetric flask.