주요 문서
Z323403
BRAND® BLAUBRAND® burette, lateral stopcock
volume 25 mL, accuracy: ±0.03 mL, clear borosilicate glass 3.3 (Schellbach stripes, PTFE spindle)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121808
NACRES:
NB.43
material
clear borosilicate glass 3.3 (Schellbach stripes, PTFE spindle)
Agency
according to DIN 12 700-3
특징
subdivision 0.05 mL
제조업체/상표
BRAND 13847
부피 측정 범위
25 mL, accuracy: ±0.03 mL
길이
~800 mm
용적
25 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Class AS, with H mark of conformity and batch number. Calibrated to deliver (TD, EX + 30sec waiting time). Schellbach stripe, ring marks at major graduations. High contrast blue enamel graduations and inscriptions.
BLAUBRAND® burettes come with one detailed batch certificate in each package.
기타 정보
BR13847 (India)
법적 정보
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)