주요 문서
X3628
Sigma-Aldrich
XK469
≥98% (HPLC), solid
동의어(들):
2-(4-((7-Chloro-2-quinoxalinyl)oxy)­phenoxy)­propionic acid, NSC 697887
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C17H12N2O4ClNa
CAS Number:
Molecular Weight:
366.73
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
solid
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC(Oc1ccc(Oc2cnc3ccc(Cl)cc3n2)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C17H13ClN2O4/c1-10(17(21)22)23-12-3-5-13(6-4-12)24-16-9-19-14-7-2-11(18)8-15(14)20-16/h2-10H,1H3,(H,21,22)
InChI key
NUQZXROIVGBRGR-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
human ... TOP2B(7155)
생화학적/생리학적 작용
XK469 is a topoisomerase IIβ inhibitor; apoptosis inducer.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)