주요 문서
WH0079837M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PIP5K2C antibody produced in mouse
clone 3A4, ascites fluid
동의어(들):
Anti-FLJ22055, Anti-phosphatidylinositol-4-phosphate 5-kinase, type II, gamma
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
생물학적 소스
mouse
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
ascites fluid
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
3A4, monoclonal
종 반응성
human
기술
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
동형
IgGκ
GenBank 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... PIP4K2C(79837)
면역원
PIP4K2C (NP_079055.2, 310 a.a. ~ 381 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
DGDCSLTGPPALVGSYGTSPEGIGGYIHSHRPLGPGEFESFIDVYAIRSAEGAPQKEVYFMGLIDILTQYDA
물리적 형태
Solution
법적 정보
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)