주요 문서
WH0057534M3
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-MIB1 antibody produced in mouse
clone 2A9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
동의어(들):
Anti-DIP1, Anti-DKFZp686I0769, Anti-DKFZp761M1710, Anti-FLJ90676, Anti-MGC129659, Anti-MGC129660, Anti-MIB, Anti-ZZANK2, Anti-ZZZ6, Anti-mindbomb homolog 1 (Drosophila)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
생물학적 소스
mouse
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
2A9, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
종 반응성
human
기술
indirect ELISA: suitable
동형
IgG2aκ
GenBank 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... MIB1(57534)
면역원
MIB1 (NP_065825, 909 a.a. ~ 1006 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
PFIMCCGGKSSEDATDDISSGNIPVLQKDKDNTNVNADVQKLQQQLQDIKEQTMCPVCLDRLKNMIFLCGHGTCQLCGDRMSECPICRKAIERRILLY
물리적 형태
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
법적 정보
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Maria Ekholm et al.
Histopathology, 65(2), 252-260 (2014-02-18)
To compare SP6 and MIB1 antibodies for assessment of Ki67 in primary breast cancer with regard to prognostic value and reproducibility. A cohort of 237 premenopausal women with node-negative breast cancer, mainly (87%) not treated with adjuvant systemic therapy, was