클론
3G6, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
종 반응성
human
기술
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
동형
IgG2aκ
GenBank 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... NANS(54187)
일반 설명
This gene encodes an enzyme that functions in the biosynthetic pathways of sialic acids. In vitro, the encoded protein uses N-acetylmannosamine 6-phosphate and mannose 6-phosphate as substrates to generate phosphorylated forms of N-acetylneuraminic acid (Neu5Ac) and 2-keto-3-deoxy-D-glycero-D-galacto-nononic acid (KDN), respectively; however, it exhibits much higher activity toward the Neu5Ac phosphate product. In insect cells, expression of this gene results in Neu5Ac and KDN production. This gene is related to the E. coli sialic acid synthase gene neuB, and it can partially restore sialic acid synthase activity in an E. coli neuB-negative mutant. (provided by RefSeq)
면역원
NANS (NP_061819, 260 a.a. ~ 359 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
AELVRSVRLVERALGSPTKQLLPCEMACNEKLGKSVVAKVKIPEGTILTMDMLTVKVGEPKGYPPEDIFNLVGKKVLVTVEEDDTIMEELVDNHGKKIKS
Sequence
AELVRSVRLVERALGSPTKQLLPCEMACNEKLGKSVVAKVKIPEGTILTMDMLTVKVGEPKGYPPEDIFNLVGKKVLVTVEEDDTIMEELVDNHGKKIKS
물리적 형태
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
법적 정보
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.