WH0011027M17
Monoclonal Anti-LILRA2 antibody produced in mouse
clone 3C7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
동의어(들):
Anti-CD85H, Anti-ILT1, Anti-LIR-7, Anti-LIR7, Anti-leukocyte immunoglobulin-like receptor, subfamily A (with TM domain), member 2
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(2)
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
추천 제품
생물학적 소스
mouse
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
3C7, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
종 반응성
human
기술
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
동형
IgG2bκ
GenBank 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... LILRA2(11027)
일반 설명
Leukocyte Ig-like receptors (LIRs) are a family of immunoreceptors expressed predominantly on monocytes and B cells and at lower levels on dendritic cells and natural killer (NK) cells. All LIRs in subfamily B have an inhibitory function (see, e.g., LILRB1, MIM 604811). LIRs in subfamily A, with short cytoplasmic domains lacking an immunoreceptor tyrosine-based inhibitory motif (ITIM) and with transmembrane regions containing a charged arginine residue, may initiate stimulatory cascades. One member of subfamily A (LILRA3; MIM 604818) lacks a transmembrane region and is presumed to be a soluble receptor.[supplied by OMIM
면역원
LILRA2 (NP_006857, 322 a.a. ~ 383 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
DRPSLSVQPVPTVAPGKNVTLLCQSRGQFHTFLLTKEGAGHPPLHLRSEHQAQQNQAEFRMG
Sequence
DRPSLSVQPVPTVAPGKNVTLLCQSRGQFHTFLLTKEGAGHPPLHLRSEHQAQQNQAEFRMG
물리적 형태
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
법적 정보
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.