WH0009584M1
Monoclonal Anti-RNPC2 antibody produced in mouse
clone 4G8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
동의어(들):
Anti-CAPER, Anti-CC1.3, Anti-CC1.4, Anti-DKFZp781C0423, Anti-HCC1, Anti-RBM39, Anti-RNA-binding region (RNP1, RRM) containing 2
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(7)
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
추천 제품
생물학적 소스
mouse
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
4G8, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
종 반응성
rat, mouse, human
기술
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
동형
IgG2aκ
GenBank 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... RBM39(9584)
일반 설명
The protein encoded by this gene is an RNA binding protein and possible splicing factor. The encoded protein is found in the nucleus, where it colocalizes with core spliceosomal proteins. Studies of a mouse protein with high sequence similarity to this protein suggest that this protein may act as a transcriptional coactivator for JUN/AP-1 and estrogen receptors. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been observed for this gene. (provided by RefSeq)
면역원
RNPC2 (NP_909122, 423 a.a. ~ 472 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
TQCFQLSNMFNPQTEEEVGWDTEIKDDVIEECNKHGGVIHIYVDKNSAQG
Sequence
TQCFQLSNMFNPQTEEEVGWDTEIKDDVIEECNKHGGVIHIYVDKNSAQG
물리적 형태
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
법적 정보
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.