주요 문서
WH0000805M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CALM2 antibody produced in mouse
clone 3F4-G5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
동의어(들):
Anti-CAMII, Anti-PHKD, Anti-PHKD2, Anti-calmodulin 2 (phosphorylase kinase, delta)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
생물학적 소스
mouse
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
3F4-G5, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
종 반응성
human
기술
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
동형
IgG1κ
GenBank 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... CALM2(805)
면역원
CALM2 (AAH03354, 1 a.a. ~ 149 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MADQLTEEQIAEFKEAFSLFDKDGDGTITTKELGTVMRSLGQNPTEAELQDMINEVDADGNGTIDFPEFLTMMARKVKDTDSEEEIREAFRVFDKDGNGYISAAELRHVMTNLGEKLTDEEVDEMIREADIDGDGQVNYEEFVQMMTAK
물리적 형태
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
법적 정보
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Ren-Ke Li et al.
PloS one, 9(5), e98053-e98053 (2014-05-23)
Mammalian spermatogenesis comprises three successive phases: mitosis phase, meiosis phase, and spermiogenesis. During spermiogenesis, round spermatid undergoes dramatic morphogenesis to give rise to mature spermatozoon, including the condensation and elongation of nucleus, development of acrosome, formation of flagellum, and removal