W1020
W146 hydrate
≥98% (HPLC)
동의어(들):
ML056, R-3-amino-4-(3-hexylphenylamino)-4-oxobutylphosphonic acid hydrate, [(3R)-3-amino-4-[(3-hexylphenyl)amino]-4-oxobutyl]-phosphonic acid
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
off-white
solubility
methanol: soluble (with 0.1% TFA)
주관자
Novartis
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O.CCCCCCc1cccc(NC(=O)[C@H](N)CCP(O)(O)=O)c1
InChI
1S/C16H27N2O4P.H2O/c1-2-3-4-5-7-13-8-6-9-14(12-13)18-16(19)15(17)10-11-23(20,21)22;/h6,8-9,12,15H,2-5,7,10-11,17H2,1H3,(H,18,19)(H2,20,21,22);1H2/t15-;/m1./s1
InChI key
DQKSZHVSROOTFY-XFULWGLBSA-N
관련 카테고리
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
특징 및 장점
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
문서
Sigma-Aldrich offers many products related to lysophospholipid receptors for your research needs.
관련 콘텐츠
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research