주요 문서
VIV102005SB3
SynVivo SynBBB 3D blood brain barrier model chip, IMN2 radial configuration
new
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
60104506
NACRES:
NA.84
포장
case of 3 ea
제조업체/상표
SynVivo 102005-SB3
저장 온도
room temp
일반 설명
SynBBB Blood Brain Barrier Model Chip - Basic configuration - Barrier type: Slits, Slit width: 3 μm, Distance between slits: 50 μm, Travel/barrier width: 50 μm, Outer Channel width: 200 μm, Device depth: 100 μm.This chip is used to create the SynBBB model in monoculture, co or tri-culture configurations.
결합
Link to Publications application text
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)