About This Item
실험식(Hill 표기법):
C14H20N4O4 · C2H4O2
CAS Number:
Molecular Weight:
368.38
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
추천 제품
Quality Level
분석
≥98% (TLC)
양식
powder
solubility
ethanol: 50 mg/mL
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC(O)=O.CC(C)[C@H](N)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)Nc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H20N4O4.C2H4O2/c1-8(2)12(15)14(20)16-9(3)13(19)17-10-4-6-11(7-5-10)18(21)22;1-2(3)4/h4-9,12H,15H2,1-3H3,(H,16,20)(H,17,19);1H3,(H,3,4)/t9-,12-;/m0./s1
InChI key
FKCPQOSQHMADPR-CSDGMEMJSA-N
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable