주요 문서
UC283
Sigma-Aldrich
7-Hydroxycoumarin sulfate potassium salt
≥95% (HPLC)
동의어(들):
2-Oxo-2H-1-benzopyran-7-yl-sulfate potassium salt, 7-Sulfooxy-2-oxo-2H-1-benzopyran potassium salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H5KO6S
Molecular Weight:
280.30
MDL number:
UNSPSC 코드:
12161501
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Quality Level
분석
≥95% (HPLC)
양식
solid
색상
white to off-white
mp
204-205 °C
solubility
H2O: soluble
methanol: soluble
저장 온도
−70°C
SMILES string
[K+].[O-]S(=O)(=O)Oc1ccc2C=CC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C9H6O6S.K/c10-9-4-2-6-1-3-7(5-8(6)14-9)15-16(11,12)13;/h1-5H,(H,11,12,13);/q;+1/p-1
InChI key
SVUZPRLQAASRKC-UHFFFAOYSA-M
애플리케이션
Coumarin phase II metabolite.
The product can be used for the assay of coumarin metabolites.
포장
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
제조 메모
7-Hydroxycoumarin sulfate potassium salt is soluble in water and methanol.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)