주요 문서
U211240
Sigma-Aldrich
DMT-2′Fluoro-dU Phosphoramidite
configured for MerMade
동의어(들):
DMT-2′-Fluoro-dU amidite
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C39H46FN4O8P
CAS Number:
Molecular Weight:
748.78
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116105
NACRES:
NA.21
생물학적 소스
non-animal source (no BSE/TSE risk)
Quality Level
제품 라인
Proligo Reagents
분석
≥99% (31P-NMR)
≥99.0% (redox titration)
양식
powder
불순물
≤0.3% water content (Karl Fischer)
≤0.5% P(III) Impurities 100-169ppm (31P-NMR)
≤0.5% single Impurity (redox titration)
≤3% residual Solvent content
색상
white to off-white
적합성
conforms to structure for H-NMR
conforms to structure for LC-MS
호환성
configured for MerMade
저장 온도
−20°C
SMILES string
COc1ccc(cc1)C(OC[C@H]2O[C@H]([C@H](F)[C@@H]2OP(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C)N3C=CC(=O)NC3=O)(c4ccccc4)c5ccc(OC)cc5
InChI
1S/C39H46FN4O8P/c1-26(2)44(27(3)4)53(50-24-10-22-41)52-36-33(51-37(35(36)40)43-23-21-34(45)42-38(43)46)25-49-39(28-11-8-7-9-12-28,29-13-17-31(47-5)18-14-29)30-15-19-32(48-6)20-16-30/h7-9,11-21,23,26-27,33,35-37H,10,24-25H2,1-6H3,(H,42,45,46)/t33-,35-,36-,37-,53?/m1/s1
InChI key
HQHQPAYRJJMYQX-DJTPZYMWSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)