주요 문서
TTR014
Sigma-Aldrich
Melanin TISSUE-TROL Control Slides
from human skin
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41116121
NACRES:
NA.47
생물학적 소스
human skin
응용 분야
hematology
histology
저장 온도
room temp
애플리케이션
Histology slides with paraffin embedded section of human skin containing melanin. Suitable for use with Fontana-Masson Stain Kit (Procedure No. HT200).
성분
Box contains 24 unstained slides plus one reference slide stained using Fontana-Masson Stain Kit (Procedure No. HT200).
법적 정보
TISSUE-TROL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)