material
polysulfone
무균
non-sterile
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Nalgene DS0320-5045
필터 용량
500 mL
필터 직경
45 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Combine the convenience of a bottle top filter with the savings of a reusable bottle top filter. Noncytotoxic Thermo Scientific Nalgene® Polysulfone Reusable Bottle Top Filters screw securely onto glass media bottles with a 45mm neck size.
특징 및 장점
- Reusable, sturdy and autoclave-safe polysulfone.
- The molded-in graduations facilitate precise volume measurements.
- Includes a polypropylene tubing adapter.
- The sterilization membrane support plate provides high flow rate and throughput.
- Filters accept 0.25 to 0.3125 in. (6 to 8mm) I.D. vacuum tubing.
법적 정보
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.