material
polystyrene
white
무균
non-sterile
포장
case of 80 ea
제조업체/상표
Nunc 436111
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Thermo Scientific White 96-Well Immuno Plates are used to perform both quantitative and qualitative immunoassays, such as ELISA and binding assays. It is designed to be compatible with commonly used instruments. These plates ensure excellent performance, consistent results between different lots, and reproducibility across individual wells.
법적 정보
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.